Få mere at vide
Atazanavir Sulfate, Mikromol™
Beskrivelse
Atazanavir Sulfate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atazanavir Sulfate |
| CAS | 229975-97-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atazanavir Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C38 H52 N6 O7 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Atazanavir Bisulfate Salt, 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1), 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Atazanavir sulfate, Atazor |
| InChI formel | InChI=1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1 |
| SMIL | COC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methyl N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-4-phenylbutyl]-2-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate;sulfuric acid |
| Vis mere |