Få mere at vide
Atazanavir-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atazanavir-d5 |
| CAS | 1132747-14-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C38H47D5N6O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3,12-Bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-dimethyl Ester, (3S,8S,9S,12S)-2,5,6,13-Pentaazatetradecanedioic Acid-d5, BMS-232632-d5, CGP-73547-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C38H52N6O7/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47) |
| SMIL | O=C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N[C@@H](CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])[C@@H](O)CN(CC2=CC=C(C3=NC=CC=C3)C=C2)NC([C@@H](C(C)(C)C)NC(OC)=O)=O)=O)OC |
| IUPAC navn | methyl N-[1-[2-[2-hydroxy-3-[[2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-4-phenylbutyl]-2-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 709.89 |
| Vis mere |