Få mere at vide
Atazanavir Bisulfate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atazanavir Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 802.3571 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |