Få mere at vide
Atazanavir-8-(N-methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atazanavir-8-(N-methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Ester |
| CAS | 2131010-71-2 |
| Molekylær formel | C46H65N7O10 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | L-Valine, N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-, (1S,2S)-2-[[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]-1-[[2-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-1-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinyl]methyl]-3-phenylpropyl ester (ACI), N-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-L-valine (1S,2S)-2-[[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]-1-[[2-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-1-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinyl]methyl]-3-phenylpropyl ester (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C46H65N7O10/c1-44(2,3)35(49-41(57)60-10)38(54)48-33(26-29-18-14-13-15-19-29)34(63-40(56)37(46(7,8)9)51-43(59)62-12)28-53(52-39(55)36(45(4,5)6)50-42(58)61-11)27-30-21-23-31(24-22-30)32-20-16-17-25-47-32/h13-25,33-37H,26-28H2,1-12H3,(H,48,54)(H,49,57)(H,50,58)(H,51,59)(H,52,55)/t33-,34-,35+,36+,37+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H](CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2S,3S)-3-[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-1-[[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]amino]-4-phenylbutan-2-yl] (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 876.05 |
| Formel vægt | 875.4793 |