Få mere at vide
ATAGO™ PR-32α Digital Brix refraktometer
Beskrivelse
- Enheden er designet til at dække Brix-værdier med lav koncentration af frugtjuice, andre mad- og drikkevarer samt kemikalier og industrielle væsker såsom skæreolie, rensevæske og frostvæske
- Programmeret med brugerskalafunktionen, som giver brugerne mulighed for at indtaste koefficienten i formlen: [Concentration =Brix X Coefficient] for at vise koncentrationen af forskellige prøvetyper
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Refraktometre |
| Skala Range | 0,0 til 32,0 Brix |
| Model- | PR-32α |
| Nøjagtighed | ±0,1 % |
| Opløsning | Min. Indikation 0,1 % |
| Skala Type | Brix |
| Omgivelsestemperatur (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Temperaturkompensation | 5 °C til 40 °C |