Få mere at vide
AT7867, MedChemExpress
Beskrivelse
AT7867 is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AT7867 |
| CAS | 857531-00-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H20ClN3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (29.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC=C(C=C1)C2(CCNCC2)C3=CC=C(C=C3)C4=CNN=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.85 |
| Formel vægt | 337.85 |
| Vis mere |