missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AT7867 dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481207
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481207 50 mg
16477697 5 mg
16465736 100 mg
16404968 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12059A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AT7867 dihydrochloride is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.

AT7867 dihydrochloride is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AT7867 dihydrochloride
CAS 1431697-86-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22Cl3N3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.27 mg/mL (5.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C2(CCNCC2)C3=CC=C(C=C3)C4=CNN=C4.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 410.77
Formel vægt 410.77
Procent renhed 99.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.