Få mere at vide
AT7519, MedChemExpress
Beskrivelse
AT7519 (AT7519M) as a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AT7519 |
| CAS | 844442-38-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H17Cl2N5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AT7519M |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (130.81 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CNN=C1C(NC2CCNCC2)=O)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.24 |
| Vis mere |