Få mere at vide
AT7519 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
AT7519 Hydrochloride is a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AT7519 Hydrochloride |
| CAS | 902135-91-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H18Cl3N5O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 300 mg/mL (716.49 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (19.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(C(Cl)=CC=C1)=C1Cl)NC2=CNN=C2C(NC3CCNCC3)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.71 |
| Formel vægt | 418.71 |
| Vis mere |