Få mere at vide
AT6, MedChemExpress
Beskrivelse
AT6 is a PROTAC AT1 analogue, which is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4 with highly selectivity to bromodomain (Brd4).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AT6 |
| CAS | 2098836-50-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H58ClN9O7S3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (99.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(C)C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCSC(C)(C)[C@H](NC(C)=O)C(N3C[C@H](O)C[C@H]3C(NCC4=CC=C(C5=C(C)N=CS5)C=C4)=O)=O)=O)C6=NN=C(C)N67)=C7S1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1004.68 |
| Formel vægt | 1004.68 |
| Vis mere |