Få mere at vide
AT13148, MedChemExpress
Beskrivelse
AT13148 is an orally active and ATP-competitive, multi-AGC kinase inhibitor with IC50s of 38 nM/402 nM/50 nM, 8 nM, 3 nM, and 6 nM/4 nM for Akt1/2/3, p70S6K, PKA, and ROCKI/II, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AT13148 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1056901-62-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16ClN3O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (159.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC=C([C@](C2=CC=C(C3=CNN=C3)C=C2)(O)CN)C=C1 |
| Vis mere |