Få mere at vide
Navailles Asynkron ESD stol
Artikelnummer. 17436172
Skift visning
Hjultype:
Antistatiske hjul
Ingen
Justerbar (højde):
470 til 600 mm
570 til 810 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hjultype Justerbar (højde)
17436172 Ingen 570 til 810 mm
17426172 Antistatiske hjul 470 til 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17436172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7EG 40GHLE 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00 DKK
    4193.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 426.94 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Denne asynkrone ESD-stol er velegnet til præcisionsarbejde i rene rum, tilpasser sig ekstremt godt til alle arbejdsstillinger og tilbyder uovertruffen ergonomi og arbejdskomfort. Det giver især lændestøtte i alle positioner.
  • Krom, 5-grenet, slidfast, forstærket bund med antistatiske hjul eller glider
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Ergonomisk sæde i sort KANGO™ polyurethan
  • Justerbar fodring i aluminium
  • Uafhængigt justerbar sæde- og ryglænsvipning med et fingerspidsgreb takket være asynkron mekanisme
  • Speciel ledende polyurethan forbindes til stolens metaldele, så elektricitet kan aflades gennem kulstofhjul eller puder
  • Certifikat for egnethed til brug i et rent rum ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luften i henhold til standarden NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Enhed designet til at sikre en perfekt nedstigning af elektriske ladninger til jorden (reaktivitetstest af LCIE)
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar (højde) 570 til 810 mm
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance ISO 3
Slutte Polyurethan
Til brug med (applikation) Rene værelser
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Polstring Polyurethan
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 30.2 lb.
Vægt (metrisk) 13.7 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm