Få mere at vide
Asunaprevir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asunaprevir |
| CAS | 630420-16-5 |
| Molekylær formel | C35H46ClN5O9S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1R,2S)-N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-methyl-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-L-prolyl-1-amino-N-(cyclopropylsulfonyl)-2-ethenylcyclopropanecarboxamide, 1-[[N-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-leucyl-trans-4-[(7-chloro-4-methoxyisoquinolin-1-yl)oxy]-L-prolyl]amino]-N-(cyclopropylsulfonyl)-(1R,2S)-2-vinylcyclopropane-1-carboxamide, Asunaprevir, BMS 650032, Sunvepra |
| InChI formel | InChI=1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H,39,42)(H,40,44)/t19-,21-,25+,27-,35-/m1/s1 |
| SMIL | C=C[C@@H]1C[C@]1(NC([C@@H]2C[C@@H](OC3=C4C=C(Cl)C=CC4=C(OC)C=N3)CN2C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C(NS(=O)(C5CC5)=O)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2S)-1-[(2S,4R)-4-(7-chloro-4-methoxyisoquinolin-1-yl)oxy-2-[[(1R,2S)-1-(cyclopropylsulfonylcarbamoyl)-2-ethenylcyclopropyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 748.29 |
| Formel vægt | 747.2705 |