Få mere at vide
Astryl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Astryl |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10AsNO5/c11-5-8(12)10-7-3-1-6(2-4-7)9(13,14)15/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)(H2,13,14,15) |
| Formel vægt | 274.9775 |