Få mere at vide
Astragaloside VI, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16431758 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16431758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6577
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Astragaloside VI
CAS 84687-45-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C47H78O19
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(O)C)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]6([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)C)([H])[C@@H](O[C@]9([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)CO)C3)C4
Molekylvægt (g/mol) 947.11
Formel vægt 947.11
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation