missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Astragaloside IV, TRC

Artikelnummer. 30134947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134947 10 mg
30006201 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79013010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84687-43-4
Molekylær formel C41 H68 O14
Molekylvægt (g/mol) 784.97
Synonym (3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-16,25-dihydroxy-3-(β-D-xylopyranosyloxy)-9,19-cyclolanostan-6-yl β-D-glucopyranoside, 1H,19H-Cyclopropa[9,10]cyclopenta[a]phenanthrene, β-D-glucopyranoside deriv., 9,19-Cyclolanostane, β-D-glucopyranoside deriv., Astragaloside IV, Astrasieversianin XIV, Astraversianin XIV, Cyclosieversioside F, Cyclosiversioside F
SMIL CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]47CC[C@]23C)O[C@@H]8OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Astragaloside IV
Analyt- eller komponentnavne Astragaloside IV
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C41H68O14/c1-35(2)24(54-33-29(48)26(45)20(44)17-51-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)31(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)19(43)15-38(37,6)23(40)14-21(32(35)41)52-34-30(49)28(47)27(46)22(16-42)53-34/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34+,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 10 mg
Formel vægt 784.4609
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.