Få mere at vide
Astragaloside II, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498978 10 mg
16441408 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0433
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Astragaloside II
CAS 84676-89-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H70O15
Mængde 10 mg
Synonym Astrasieversianin VIII
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Molekylvægt (g/mol) 827.01
Formel vægt 827.01
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid