Få mere at vide
Endecotts ASTM Rustfri sigte, 8 tommer
Beskrivelse
- Hver Endecotts testsigte leveres med et kalibreringscertifikat.
- Testsigter inspiceres og kalibreres i overensstemmelse med procedurerne angivet i paragraf 5.1, tabel 1 i henholdsvis ISO3310-1 og ASTM E11.
- Hver sigte leveres med et kalibreringscertifikat, som indeholder alle tidligere oplysninger i overensstemmelsescertifikatet og mere.
- Certifikatet registrerer antallet af målte åbninger og tråddiametre, den gennemsnitlige åbningsstørrelse og standardafvigelse separat for kæde- og indslagsretning.
- Vævetypen vil også blive oplyst.
- Desuden er de individuelt nummereret for at give fuld sporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Test-si |
| Diameter (engelsk) Ydre | 8 tommer |
| Til brug med (applikation) | Partikelstørrelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Skærmstørrelse | 2,0 μm |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Si nummer | 10 |