Få mere at vide
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
ASTM nummer:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120H
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
133H
134H
Beskrivelse
- Ca. Længde: 330 mm
- Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| ASTM nummer | 131H |
| Inkrementer | 0.001 |
| Længde (metrisk) | 26 cm |
| Oversigt | ASTM Specifik vægt hydrometer, ASTM 131H, 1.300 til 1.350 |
| Materiale | Glas |
| Specifik gravitationsområde | 1.300 til 1.350 |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |