Få mere at vide
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
Artikelnummer. 17896583
ASTM nummer:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120 timer
125 timer
126H
127H
128 timer
129H
130 timer
131H
132H
133H
134H
Artikelnummer. 17896583
Brand: VEE GEE 67117H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De ASTM Specific Gravity hydrometer er fremstillet efter specifikationerne fra American Society for Testing and Materials.
  • Ca. Længde: 330 mm
  • Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Type Specific Gravity Hydrometer
ASTM nummer 117H
Inkrementer 0.0005
Længde (metrisk) 33 cm
Oversigt ASTM Specifik vægt hydrometer, ASTM 117H, 1.300 til 1.350
Materiale Glas
Specifik gravitationsområde 1.450 til 1.500
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)