Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ ASTM Pæreformede centrifugerør
Artikelnummer. 10613765
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10613765 160 mm
1 options
Artikelnummer. 10613765 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05675005
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ ASTM Pæreformede centrifugerør er ideelle til at spinde prøver for at adskille faste stoffer fra flydende kemiske opløsninger.
  • Cylindrisk base
  • ASTM D 96
  • Belastningskapacitet op til RZB 700
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Længde (metrisk) 160 mm
Bund form Konisk
Maks. RCF 700 x g