Få mere at vide
ASTM Metode D7845 Kontrolstandard 0,01-0,05 Vægtprocent i Toluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319772
Skift visning
Mængde:
10 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
30319772 10 x 2 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319772 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09001085TO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene
CAS 5989-27-5, 19902-08-0, 90-12-0, 770-35-4, 98-85-1, 105-67-9
Analyt- eller komponentnavne (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Mængde 10 x 2 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (+)-Limonene 0.1 wt %∣(1R)-(+)-beta-Pinene 0.1 wt %∣1-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣1-Phenoxy-2-propanol 0.1 wt %∣1-Phenylethanol 0.1 wt %∣2,4-Dimethylphenol 0.1 wt %∣2,4-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2,5-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2-Ethylphenol 0.1 wt %∣2-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣2-Methylstyrene 0.1 wt %∣2-Phenoxy-1-propanol 0.1 wt %∣2-Phenylethanol 0.1 wt %∣3-Ethylphenol 0.1 wt %∣3-Methylstyrene 0.1 wt %∣4-Ethylphenol 0.1 wt %∣4-Isopropylphenol 0.1 wt %∣4-Methylstyrene 0.1 wt %∣Acrylic acid butyl ester 0.1 wt %∣alpha-Methylstyrene 0.1 wt %∣Butyl Alcohol, n-butanol 0.1 wt %∣Cyclohexanol 0.1 wt %∣Dicyclopentadiene 0.1 wt %∣Di-n-butylether 0.1 wt %∣DL-alpha-Pinene 0.1 wt %∣Ethylbenzene-d10 0.1 wt %∣Indene 0.1 wt %∣Naphthalene 0.1 wt %∣p,a-Dimethylstyrene 0.1 wt %∣Phenol 0.1 wt %∣Phenoxyethanol 0.1 wt %∣Styrene 0.1 wt %∣Styrene Glycol 0.1 wt %∣trans-beta-Methylstyrene 0.1 wt %