Få mere at vide
ASTM Method D7796 Impurities in ETBE 0.1 - 93 Wt %, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxybutane∣Diisobutylene∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutene∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| CAS | 2679-87-0, 25167-70-8, 64-17-5, 637-92-3, 115-11-7, 67-56-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethoxybutane∣Diisobutylene∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutene∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | ETBE |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 10 x 2 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Methanol 0.09836 Wt %∣2-Ethoxybutane 0.492 %∣Diisobutylene 0.4924 Wt %∣Isobutene 0.4925 Wt %∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.9862 Wt %∣Ethanol 0.9908 Wt %∣Methyl tert-butyl ether 2.959 Wt %∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 92.89 Wt % |