Få mere at vide
ASTM Metode D6550 4% olefinopløsning, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308829
Skift visning
Mængde:
10 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
30308829 10 x 2 ml
1 options
Artikelnummer. 30308829 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000874IE
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooktan/Xylen/Ethanol
Mængde 10 x 2 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) trans-2-Nonene 0.04048 %∣2-Methyl-1-butene 0.05864 %∣trans-2-Hexene 0.07104 %∣trans-2-Pentene 0.07396 %∣trans-3-Nonene 0.0752 %∣trans-2-Octene 0.08012 %∣3-Methyl-1-butene 0.0806 %∣cis-2-Pentene 0.08092 %∣Isoprene 0.0988 %∣cis-2-Nonene 0.11104 %∣2-Methylpentene-2 0.13608 %∣4-Methyl-1-pentene 0.13912 %∣trans-3-Heptene 0.149 %∣trans-2-Heptene 0.1508 %∣cis-2-Hexene 0.15848 %∣cis-2-Octene 0.15928 %∣cis-3-Nonene 0.16296 %∣1-Pentene 0.16856 %∣cis-2-Heptene 0.23284 %∣cis-3-Heptene 0.23672 %∣1-Decene 0.29392 %∣1-Heptene 0.30804 %∣1-Hexene 0.31012 %∣1-Nonene 0.31112 %∣1-Octene 0.31216 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 4.8 %∣2,2,4-Trimethylpentane 9.6 %∣Ethanol 9.6 %∣Toluene 72 %