Få mere at vide
ASTM Metode D6293 O-PONA Olefinblanding, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318597
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318597 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318597 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000607HH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene
CAS 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan/Heptan
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Heptene 2 %∣1-Hexene 2 %∣1-Octene 2 %∣1-Nonene 3 %∣1-Pentene 5 %