Få mere at vide
ASTM Method D6160 Aroclor 1260 35 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1260 |
| CAS | 11096-82-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aroclor 1260 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H4 Cl6 |
| Koncentration | 35 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Aroclor 1260, PCB 1260 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H |
| SMIL | ClC(C(Cl)=C(Cl)C=C1)=C1C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2 |
| Vis mere |