Få mere at vide
ASTM Method D5769 Internal Standard Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321613
Skift visning
Mængde:
5 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30321613 5 x 10 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30321613 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000137
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8
CAS 1076-43-3, 25837-05-2, 1146-65-2, 2037-26-5
Analyt- eller komponentnavne Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 5 x 10 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Benzene-D6 2 wt%∣Ethylbenzene-d10 2 wt%∣Naphthalene D8 8.8 wt%∣Toluene D8 57.9 wt%