Få mere at vide
ASTM Metode D5580 Daglig kvalitetskontrolstandard, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310306
Skift visning
Mængde:
5 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30310306 5 x 10 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310306 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS0900076
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 91-20-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 5 x 10 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 1 %∣Naphthalene 1 %∣n-Dodecane 1 %∣Ethylbenzene 2 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Benzene 4 μg/mL∣n-Decane 10 %∣n-Octane 15 %∣2,2,4-Trimethylpentane 20 %∣n-Hexane 580 μg/mL∣Toluene 1780 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣n-Heptane 10000 μg/mL