Få mere at vide
ASTM Metode D5580 Aromatiske Kvantitative Kalibreringsblanding med IS Standard 4, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30309709
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 x 1 ml
Product Code. Mængde
30309709 1 x 1 ml
1 options
Product Code. 30309709 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA0900072
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-63-6, 540-84-1, 591-78-6, 71-43-2, 100-41-4, 95-47-6
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 1 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Benzene 1.8 %∣Toluene 2.25 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 %∣Ethylbenzene 4.5 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4.5 %∣2-Hexanone 10 %∣2,2,4-Trimethylpentane 72 %