Få mere at vide
ASTM Metode D5501 96% ethanol QC kontrolblanding i ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol∣Methanol∣n-Heptane |
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethanol∣Methanol∣n-Heptane |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Ethanol |
| Mængde | 10 x 2 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Methanol 1000 μg/mL∣n-Heptane 40000 μg/mL∣Ethanol 1000000 μg/mL |