Få mere at vide
ASTM Metode D5441 Kvantitativ Standard uden 3,5-dimethyl-1-hexen i dodekan (C12), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327604
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327604 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327604 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000646DO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentene∣2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,3,4-Trimethyl-2-pentene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2,4,4-Trimethyl-2-pentene∣2-Butanone∣2-Methoxybutane∣2-Methyl-1-butene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Methyl-1-butene∣3-Methylpentane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣Acetone∣cis-2-Pentene∣cis-4-Methyl-2-pentene∣Cyclopentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene∣trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentene
CAS 109-67-1, 123-48-8, 565-77-5, 563-78-0, 107-39-1, 107-40-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Pentene∣2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,3,4-Trimethyl-2-pentene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2,4,4-Trimethyl-2-pentene∣2-Butanone∣2-Methoxybutane∣2-Methyl-1-butene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Methyl-1-butene∣3-Methylpentane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣Acetone∣cis-2-Pentene∣cis-4-Methyl-2-pentene∣Cyclopentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene∣trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dodekane (C12)
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Pentene 0.1 %∣2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene 0.1 %∣2,3,4-Trimethyl-2-pentene 0.1 %∣2,3-Dimethyl-1-butene 0.1 %∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene 0.1 %∣2,4,4-Trimethyl-2-pentene 0.1 %∣2-Butanone 0.1 %∣2-Methoxybutane 0.1 %∣2-Methyl-1-butene 0.1 %∣2-methyl-2-butene 0.1 %∣2-Methylbutane 0.1 %∣2-Methylpentane 0.1 %∣3-Methyl-1-butene 0.1 %∣3-Methylpentane 0.1 %∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene 0.1 %∣Acetone 0.1 %∣cis-2-Pentene 0.1 %∣cis-4-Methyl-2-pentene 0.1 %∣Cyclopentene 0.1 %∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.1 %∣Isopropyl alcohol 0.1 %∣Methanol 0.1 %∣Methyl tert-butyl ether 0.1 %∣n-Pentane 0.1 %∣tert.-Butanol 0.1 %∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.1 %∣trans-2-Pentene 0.1 %∣trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentene 0.1 %