Få mere at vide
ASTM Metode D5191 damptryk - 68,3 kPa (9,91 psi), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313618
Skift visning
Mængde:
10 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30313618 10 x 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30313618 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010494
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentane
CAS 287-92-3
Analyt- eller komponentnavne Cyclopentane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H10
Koncentration 100 %
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopentane, Exxsol Cyclopentane S, Exxsol HP 95, H&N, IP 85, Marukazol FH, NSC 60213, Pentamethylene, Zeonsolv HP
InChI formel InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
SMIL C1CCCC1
IUPAC navn cyklopentan
Molekylvægt (g/mol) 70.13
Mængde 10 x 10 ml
Formel vægt 70,0783 g/mol