Få mere at vide
ASTM Metode D5191 damptryk - 51,1 kPa (7,41 psi), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319101
Skift visning
Mængde:
10 x 10 ml
Artikelnummer. Mængde
30319101 10 x 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30319101 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010493
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbutane
CAS 79-29-8
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dimethylbutane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14
Koncentration 100 %
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butane, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbutane, 1,1,2,2-Tetramethylethane, Biisopropyl, Diisopropyl, NSC 24837
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMIL CC(C)C(C)C
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Mængde 10 x 10 ml
Formel vægt 86,1096 g/mol