Få mere at vide
ASTM Metode D5191 Damptryk - 46,7 kPa (6,77 psi), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpentane |
| CAS | 107-83-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylpentane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H14 |
| Koncentration | 100 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCC(C)C |
| Vis mere |