Få mere at vide
ASTM Method D5134 Column Evaluation Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,3-trimethylpentane∣2-Methylheptane∣2-Methylpentane∣4-Methylheptane∣n-Heptane∣n-Octane∣Toluene |
| CAS | 560-21-4, 592-27-8, 107-83-5, 589-53-7, 142-82-5, 111-65-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,3-trimethylpentane∣2-Methylheptane∣2-Methylpentane∣4-Methylheptane∣n-Heptane∣n-Octane∣Toluene |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Toluene 0.5 %∣2,3,3-trimethylpentane 1 %∣2-Methylheptane 1 %∣4-Methylheptane 1 %∣n-Heptane 1 %∣n-Octane 1 %∣2-Methylpentane 94.5 % |