Få mere at vide
ASTM Method D4815 Valve Timing Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 96-37-7, 110-54-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Diisopropyl ether 10 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 10 wt%∣Methyl tert-butyl ether 10 wt%∣n-Hexane 59.8 wt%∣Methylcyclopentane 100000 mg/kg |