Få mere at vide
ASTM Method D4815 Valve Timing Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320195
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320195 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320195 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000135
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane
CAS 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 96-37-7, 110-54-3
Analyt- eller komponentnavne Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Diisopropyl ether 10 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 10 wt%∣Methyl tert-butyl ether 10 wt%∣n-Hexane 59.8 wt%∣Methylcyclopentane 100000 mg/kg