Få mere at vide
ASTM Method D4815 Quantitative Peak ID Mixture 4.00-7.30 % (w/w), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316813
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316813 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316813 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000975
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane∣1-Propanol∣2-Butanol∣Benzene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Diisopropyl ether∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutanol∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Alcohol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
CAS 110-71-4, 71-23-8, 78-92-2, 71-43-2, 71-36-3, 108-20-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Dimethoxyethane∣1-Propanol∣2-Butanol∣Benzene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Diisopropyl ether∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutanol∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Alcohol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Diisopropyl ether 4 % (w/w)∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 4 % (w/w)∣Methyl tert-butyl ether 4 % (w/w)∣Methylcyclopentane 4 % (w/w)∣Benzene 5 % (w/w)∣1,2-Dimethoxyethane 6 % (w/w)∣1-Propanol 7.3 % (w/w)∣2-Butanol 7.3 % (w/w)∣Butyl Alcohol, n-butanol 7.3 % (w/w)∣Ethanol 7.3 % (w/w)∣Isobutanol 7.3 % (w/w)∣Isopropyl alcohol 7.3 % (w/w)∣Methanol 7.3 % (w/w)∣tert.-Butanol 7.3 % (w/w)∣tert-Amyl Alcohol 7.3 % (w/w)∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 7.3 % (w/w)