Få mere at vide
ASTM Method D4815/D5599 Internal Standard Mixture 5-10% in Oxygenate Free Gasoline, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313011
Skift visning
Mængde:
60 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
30313011 60 x 2 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313011 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRESP09000237OG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane∣Ethanol∣Regular Unleaded Gasoline
CAS 110-71-4, 64-17-5, 8006-61-9
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Dimethoxyethane∣Ethanol∣Regular Unleaded Gasoline
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Oxygenate Free Gasoline
Industry Type Food Testing
Mængde 60 x 2 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dimethoxyethane 5 %∣Ethanol 10 %∣Regular Unleaded Gasoline 85 %