Få mere at vide
ASTM Method D4815/D5599 1,2-Dimethoxyethane IS, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316843
Skift visning
Mængde:
2 ml
Artikelnummer. Mængde
30316843 2 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316843 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010060
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
CAS 110-71-4
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Dimethoxyethane
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C4 H10 O2
Koncentration 1000000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COCCOC
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Mængde 2 ml
Formel vægt 90.0681 g/mol