Få mere at vide
ASTM Method D4059 Aroclor 1260 500 μg/g in Transformer Oil, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328258
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328258 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328258 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010449TR
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1260
CAS 11096-82-5
Analyt- eller komponentnavne Aroclor 1260
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H4 Cl6
Koncentration 500 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Aroclor 1260, PCB 1260
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H
SMIL ClC(C(Cl)=C(Cl)C=C1)=C1C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-4-(2,3,4-trichlorophenyl)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Transformer Oil
Molekylvægt (g/mol) 360.87816
Mængde 1 ml
Formel vægt 357.8444 g/mol