Få mere at vide
ASTM Method D4059 Aroclor 1242 50 μg/g in Transformer Oil, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1242 |
| CAS | 53469-21-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aroclor 1242 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Koncentration | 50 μg/g |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Aroclor 1242, PCB 1242 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Transformer Oil |
| Mængde | 5 x 1 ml |