Få mere at vide
ASTM Metode D3606 Tjek standard 10-50 ml/L i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctan |
| Mængde | 10 x 2 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ethanol 0 mL/L∣Benzene 10 mL/L∣2-Butanol 40 mL/L∣Toluene 50 mL/L |