Få mere at vide
ASTM Metode D3606 Kontrolstandard 10-100 ml/L i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313657
Skift visning
Mængde:
10 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
30313657 10 x 2 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313657 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000109IO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Mængde 10 x 2 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Benzene 10 μL/mL∣2-Butanol 40 μL/mL∣Toluene 50 μL/mL∣Ethanol 100 μL/mL