Få mere at vide
ASTM Metode D3606 Benzen i et benzinkit med 10% EtOH & IS i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctan |
| Mængde | 7 x 2 ml |