Få mere at vide
ASTM Metode D2887 kalibreringsløsning, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 142-82-5, 544-76-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Kloroform |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | n-Dotriacontane 100 μg/mL∣n-Hexatriacontane 100 μg/mL∣n-Tetratetracontane 100 μg/mL∣Octacosane 100 μg/mL∣Tetracontane 100 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Heptane 600 μg/mL∣n-Hexane 600 μg/mL∣n-Nonane 800 μg/mL∣n-Octane 800 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Decane 1200 μg/mL∣n-Dodecane 1200 μg/mL∣n-Tetradecane 1200 μg/mL∣n-Undecane 1200 μg/mL |