Få mere at vide
ASTM Metode D1319 aromater og olefiner ved FIA-blanding 20% LV toluen og 5% LV 1-hexen i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320558
Skift visning
Mængde:
16 oz
Artikelnummer. Mængde
30320558 16 oz
1 options
Artikelnummer. 30320558 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000379IO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene
CAS 592-41-6, 540-84-1, 108-88-3
Analyt- eller komponentnavne 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Mængde 16 oz
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Hexene 5 wt%∣Toluene 20 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 75 wt%