Få mere at vide
Endecotts ASTM E11 SIKT Sieve, 8 x 1 tomme RFR
Artikelnummer. 11592035
Skift visning
Skærmstørrelse:
1.00 mm
1.18 mm
1.40 mm
1.70 mm
2.00 mm
2.36 mm
2.80 mm
3.35 mm
4.00 mm
4.75 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
8.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
53.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
90.00 mm
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skærmstørrelse
11592035 4.75 mm
11582045 1.00 mm
11572045 1.18 mm
11562045 1.40 mm
11552045 1.70 mm
11542045 2.00 mm
11532045 2.36 mm
11522045 2.80 mm
11512045 3.35 mm
11502045 4.00 mm
11582035 5.60 mm
11572035 6.30 mm
11562035 6.70 mm
11552035 8.00 mm
11542035 9.50 mm
11532035 11.20 mm
11522035 12.50 mm
11512035 13.20 mm
11502035 16.00 mm
11592025 19.00 mm
11582025 22.40 mm
11552025 31.50 mm
11542025 37.50 mm
11532025 45.00 mm
11512025 53.00 mm
11502025 63.00 mm
11592015 75.00 mm
11582015 90.00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 11592035 Leverandør Endecotts Leverandørnr. 008SAW4.75H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    910.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 379.50 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Rustfrit stål-si med kalibreringscertifikat
  • Hver Endecotts testsigte leveres med et kalibreringscertifikat.
  • Testsigter inspiceres og kalibreres i overensstemmelse med procedurerne angivet i paragraf 5.1, tabel 1 i henholdsvis ISO3310-1 og ASTM E11.
  • Hver sigte leveres med et kalibreringscertifikat, som indeholder alle tidligere oplysninger i overensstemmelsescertifikatet og mere.
  • Certifikatet registrerer antallet af målte åbninger og tråddiametre, den gennemsnitlige åbningsstørrelse og standardafvigelse separat for kæde- og indslagsretning.
  • Vævetypen vil også blive oplyst.
  • Desuden er de individuelt nummereret for at give fuld sporbarhed.
Tekniske data
Produkttype Test-si
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Til brug med (applikation) Partikelstørrelse
Diameter (metrisk) Udvendig 203 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse 4.75 mm
Mesh materiale Rustfrit stål
Si nummer 4