Få mere at vide
ASTM D8399 Pesticide Mixture 4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acequinocyl∣Aldicarb∣Bifenazate∣Clofentezine∣Daminozide∣Dinotefuran∣Dodemorph∣Methoprene∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 57960-19-7, 116-06-3, 149877-41-8, 74115-24-5, 1596-84-5, 165252-70-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acequinocyl∣Aldicarb∣Bifenazate∣Clofentezine∣Daminozide∣Dinotefuran∣Dodemorph∣Methoprene∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiophanate-methyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acequinocyl 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dinotefuran 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Methoprene 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Thiophanate-methyl 100 μg/mL |