Få mere at vide
ASTM D5453 kurve 1, S @ 0,5 -10 ppm i isooktan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | S |
| Koncentration | 0.5-10 ppm |
| InChI formel | InChI=1 S/S |
| Løsningstype | Ampoule Kit |
| SMIL | [S] |
| Element | S |
| Vis mere |