Få mere at vide
ASTM D5453 kurve 1, S @ 0,5 -10 ppm i isooktan
Artikelnummer. 30314434
Skift visning
Mængde:
6 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
12ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30314434 6 x 2 ml 12ml
1 options
Artikelnummer. 30314434 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. ALKKTSISOV6CRV1
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Koncentration 0.5-10 ppm
InChI formel InChI=1 S/S
Løsningstype Ampoule Kit
SMIL [S]
Element S
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctane
Industry Type Industrial QC
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 6 x 2 ml
Formel vægt 31.972